Saltar a
MXPESP5CN
Tapón de salida de la válvula + aguja
Accessory used in On-line sampling and filtration of aqueous liquids
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 ea
Disponible para enviar HOYdesdeMerck Chemicals and LS SA
47,80 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160606
47,80 €
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene cap
Quality Segment
packaging
pkg of 5 numbers
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type wine
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type dairy
sample type beer
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
El tapón de salida de la válvula + aguja es un accesorio del muestreador MicropreSure® . El muestreador MicropreSure® es un muestreador para filtración en línea que simplifica los análisis microbiológicos durante el proceso. Se trata de un diseño sencillo y protector que permite el procesamiento aséptico de las muestras justo en el lugar de recogida, reduciendo así el riesgo de contaminación. El tapón de salida de la válvula + aguja se utiliza para tapar la válvula de apertura después de usarla.
Application
El tapón de salida de la válvula + la aguja MicropreSure® se utilizan para el muestreo y la filtración en línea de líquidos acuosos como cerveza, productos lácteos, agua embotellada, análisis de productos farmacéuticos, refrescos, sidra, bebidas isotónicas y vino para pruebas de biocarga.
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MXPESP14NMXPESPTCLMXPESP18N
packaging
pkg of 5 numbers
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
polypropylene cap
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
input
sample type wine
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type dairy
sample type beer
input
-
input
-
input
-
Quality Level
SP1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)