Documentos clave
MXHAWG124
Millipore
Embudo Milliflex®
100mL, 0.45μm white gridded for bioburden and water analysis with the Milliflex® system
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiales
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
white filter
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
fabricante / nombre comercial
Milliflex®
Parámetros
100 mL sample volume
capacidad
100 mL
diám. del filtro
51 mm
embudo capacidad
100 mL
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El embudo Milliflex® es una unidad de filtración esterilizada lista para usar que combina un embudo de 100 ml y una membrana de filtración en un único dispositivo que ofrece una solución completa para análisis del grado de contaminación microbiana. La unidad de embudo es de polipropileno, SAN, y la membrana de ésteres mezclados de celulosa (MCE), con un diámetro de 51 mm, un tamaño de poro de 0,45μm y cuadrícula blanca, La membrana de filtración integral precintada elimina la necesidad de manipulación de la membrana, reduciendo así al mínimo una fuente importante de contaminación y mejorando la fiabilidad de los análisis del grado de contaminación microbiológica. La membrana precintada evita el fenómeno de desviación a menudo observado con otros sistemas de filtración. La unidad de filtración Milliflex® posee casi el doble de superficie que las membranas convencionales, lo que permite una filtración más rápida, y el embudo puede separarse fácilmente de la membrana sin necesidad de utilizar herramientas. La forma convexa de la membrana después de la filtración demuestra su integridad y evita que las burbujas de aire queden atrapadas cuando se colocan en medios de cultivo.
Aplicación
El embudo Milliflex® de 100 ml con membrana de ésteres mezclados de celulosa se utiliza en el análisis de la biocarga, la supervisión del agua y los análisis microbiológicos generales de la cerveza y el agua embotellada. Se utiliza mucho en la industria farmacéutica, cosmética y de bebidas
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3