MX0SP01FS1
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro Pod
X0SP, filtration area 0.11 m², Process Scale
Sinónimos:
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 0.11 m 2 surface area
Seleccione un Tamaño
335,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
335,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Filtro de profundidad Millistak+® HC Pro Pod, X0SP, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
Materiales
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Nivel de calidad
descripción
Secondary clarification following primary clarification or primary clarification depth filter.
Línea del producto
EMPROVE® Filter
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Altura
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Longitud
24.2 in. (62 cm)
Profundidad
1.2 in. (3.0 cm)
filtración área
0.11 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
conductividad
24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water)
grado de filtro
X0SP
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Reduce TOC extractables and pre-use flush volume requirements by 50%
- No beta glucans to interfere with limulous amoebocyte lysate (LAL) testing for bacterial endotoxins
- Lot to lot consistency for successful development and implementation of robust clarification processes
Depth filter media formulation & design
- Provide as much as two times the filtration capacity with equivalent filter retention properties over commercial DE-based benchmarks
- Improved HCP impurity clearance
Disposable Pod device
- Flexible, modular format offers scalability from 5 to 12,000 liters or more
- Robust device format; easy to use and set up
Especificaciones
Nota de preparación
Integrity is maintained after 1 autoclave cycle of 60 min @ 123 ºC. Filtration performance may be impacted post autoclave. Recommended for post use decontamination only.
Nota de análisis
Información legal
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.