Documentos clave
MSSCNFX00
Millipore
Placa Multiscreen® 96 pocillos, fondo sólido
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
Sinónimos:
Placa MultiScreen® de 96 pocillos
Seleccione un Tamaño
100 EACH
237,00 €
237,00 €
Fecha estimada de envío09 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EACH
237,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
237,00 €
Fecha estimada de envío09 de abril de 2025Detalles
Materiales
flat bottom clear polystyrene plate
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
MultiScreen®
envase
pkg of 100 plates
placa tamaño
96 wells
tamaño
96 well
Descripción general
Las microplacas de poliestireno MultiScreen® de 96 pocillos cumplen las dimensiones estándar de la industria para su uso en plataformas de análisis bioquímicos comunes, como la manipulación automatizada de líquidos, lectores de microplacas y otros dispositivos compatibles con microplacas. Las microplacas de poliestireno son apropiadas para una variedad de pruebas bioquímicas, además de para la preparación y el almacenamiento de muestras.
Forma física
Código de color: transparente
Otras notas
Compatible con automatización: sí
Información legal
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany