Documentos clave
MIACSUP01
Millipore
Microfil 1-post Base w/tubing no Tulip
Seleccione un Tamaño
1 EA
381,00 €
381,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
381,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
381,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
fabricante / nombre comercial
Microfil® with S-Pak®
Nivel de calidad
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Microfil Spare Part
Información legal
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany