Documentos clave
MIACFD201
Millipore
Dispensador de embudos Microfil®
For use with 250 mL Microfil® funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
1130,00 €
1130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1130,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
1130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Microfil® with S-Pak®
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El dispensador de embudos para el embudo de 250 ml es un accesorio añadido del sistema de filtración Microfil®. El sistema de filtración Microfil® es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil® asegura un cierre hermético al distribuido sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. Los embudos, envasados en prácticos paquetes de 25, se cargan en el dispensador de embudos de diseño personalizado y se pueden quitar fácilmente según necesidad. El dispensador de embudos está diseñado para permitir la dispensación rápida de embudos Microfil® sin afectar a la esterilidad.
Aplicación
El dispensador de embudos es un accesorio añadido del sistema de filtración Microfil® utilizado en análisis microbiológicos generales de cerveza, agua embotellada, productos farmacéuticos, análisis medioambientales, pruebas de biocarga y control del agua.
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.