MDRPN0410
Multiscreen® 96 well Plate, PTFE membrane
pore size 0.45 μm, non-sterile
Sinónimos:
96-Well PTFE Plate, PTFE 96-Well Plate
Seleccione un Tamaño
821,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
821,00 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane (hydrophobic)
flat bottom wells
polyolefin copolymer
Nivel de calidad
descripción
Clear, Non-Sterile, 0.45 µm pore size, Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 10 plates, volume 1.9mL
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
MultiScreen®
Características
hydrophobic
lid: no
fabricante / nombre comercial
MultiScreen®
Parámetros
1.9 mL sample volume (per well)
Altura
40.7 mm
Longitud
128 mm
Anchura
85.5 mm
filtración área
0.28 cm2
placa tamaño
96 wells
pocillo volumen máximo
1.9 mL
volumen de trabajo
1.8 mL
tamaño de poro
0.45 μm pore size
aplicaciones
sample preparation
tipo de unión
low binding surface
Condiciones de envío
ambient
Artículos
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocolos
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Contenido relacionado
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.