MABT84
Anti-Aggrecan Antibody, clone 1-C-6
clone 1-C-6, from mouse
Sinónimos:
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP
Seleccione un Tamaño
446,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
446,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1-C-6, monoclonal
reactividad de especies
mouse, rat, bovine
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACAN(176)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aggrecan in normal mouse cartilage and normal rat cartilage tissues.
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
Normal mouse cartilage and normal rat cartilage tissues
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable