MABT495
Anti-MYL3, clone 7C1 Antibody
ascites fluid, clone 7C1, from mouse
Sinónimos:
Myosin light chain 3, Cardiac myosin light chain 1, CMLC1, Myosin light chain 1, slow-twitch muscle B/ventricular isoform, MLC1SB, Ventricular/slow twitch myosin alkali light chain
Seleccione un Tamaño
306,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
306,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7C1, monoclonal
reactividad de especies
rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Myl3(24585)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Cytoskeleton
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected MYL3 in rat fetal heart tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1