MABT456
Anti-MSN Antibody, clone 2C12
ascites fluid, clone 2C12, from mouse
Sinónimos:
Moesin, Membrane-organizing extension spike protein
Seleccione un Tamaño
370,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
370,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C12, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MSN(4478)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected MSN in Jurkat cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MSN in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.