MABT388
Anti-ADAM 17 Antibody, clone 16C11.1 | MABT388
clone 16C11.1, from mouse
Sinónimos:
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, ADAM 17, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha-converting enzyme, CD156b
Seleccione un Tamaño
336,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
336,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
16C11.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADAM17(6868)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected ADAM 17 in human testis and colorectal cancer tissues.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAM 17 in 10 µg of human acute myelogenous leukemia KG-1 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable