MABT341
Anti-CD226/DNAM-1 Antibody, clone NewE1 (Azide Free)
clone NewE1, from mouse
Sinónimos:
CD226 antigen, DNAX accessory molecule 1, DNAM-1, CD_antigen=CD226
Seleccione un Tamaño
449,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
449,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
NewE1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD226(10666)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD226/DNAM-1 in isolated surface proteins from Jurkat and platelets (Sherrington, P.D., et al. (1997). J. Biol. Chem. 272:21735-21744).
MABT341 works by western blotting under both non-reducing and reducing conditions.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CD226/DNAM-1 in 10 µg of CD226 Transfected CHO cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable