MABT337
Anti-TKS5 Antibody, clone 9H2.1
clone 9H2.1, from mouse
Sinónimos:
Adapter protein TKS5, Five SH3 domain-containing protein, SH3 multiple domains protein 1, Tyrosine kinase substrate with five SH3 domains, SH3 and PX domain-containing protein 2A
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9H2.1, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SH3PXD2A(9644)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TKS5 in 10 µg of SCC61, SK-MEL28, and T47D cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1