MABT198
Anti-Connexin-26 Antibody, clone 3B12.1
clone 3B12.1, from mouse
Sinónimos:
Gap junction beta-2 protein, Connexin-26, Cx26
Seleccione un Tamaño
461,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
461,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
200
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B12.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GJB2(2706)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Connexin-26 in 10 µg of rat liver tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat liver tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable