MABT162
Anti-Pinch-1 Antibody, clone 9D2.1
clone 9D2.1, from mouse
Sinónimos:
LIM and senescent cell antigen-like-containing domain protein 1, Particularly interesting new Cys-His protein 1, PINCH-1, Renal carcinoma antigen NY-REN-48
Seleccione un Tamaño
435,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
435,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9D2.1, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LIMS1(3987)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pinch-1 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human heart tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable