MABT140
Anti-Claudin-4 Antibody, clone 10B4.3
clone 10B4.3, from mouse
Sinónimos:
Claudin-4, Clostridium perfringens enterotoxin receptor, CPE-R, CPE-receptor, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 8 protein
Seleccione un Tamaño
358,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
358,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10B4.3, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLDN4(1364)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
ECM Proteins
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Claudin-4 in human ileum and human tonsil tissue.
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Claudin-4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable