MABT1332
Anti-Tspan-8 Antibody, clone 40/15-1B11-63-76-8
clone 40/15-1B11-63-76-8, from rat
Sinónimos:
Tetraspanin-8, Tspan-8
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rat
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
40/15-1B11-63-76-8, monoclonal
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Tspan8(216350)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a representative lot detected Tspan-8 in LIM1215 positive for Tspan8 and HEK293T cell lysates.
Cell Structure
Calidad
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Tspan-8 in mouse colon tissue sections.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad