MABS480
Anti-PTPN22 Antibody, clone 3B3.1
culture supernatant, clone 3B3.1, from mouse
Sinónimos:
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 22, Hematopoietic cell protein-tyrosine phosphatase 70Z-PEP, Lymphoid phosphatase, LyP, PEST-domain phosphatase, PEP
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B3.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPN22(26191)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected PTPN22 in 10 µg of human burkitt′s lymphoma Ramos cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2