MABS2233
Anti-Intestinal Villus Antibody, clone B6A6
Sinónimos:
Intestinal crypt cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
B6A6, monoclonal
purificado por
using protein G
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotipo
IgG2aκ
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2a .
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Intestinal Villus in Lgr5-GFP mouse intestinal cells ( Data courtesy of Prof. Melissa Wong, Ph.D., Oregon Health & Science University, Portland, Oregon USA).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Intestinal Villus cells in Immunohistochemistry applications (Wang, F., et al. (2013). Gastroenterology. 145(2): 383-95.e1-21).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Intestinal Villus in Flow Cytometry applications (Wang, F., et al. (2013). Gastroenterology. 145(2): 383-95.e1-21; Smith, N.R., et al. (2017). Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 3(3): 389-409; Yan, K.S., et al. (2017). Cell Stem Cell. 21(1):7 8-90.e6; Smith, N.R., et al. (2018). Cell Mol Gastroenterol Hepatol. 6(1): 79-96).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1