MABS1922
Anti-Src-Like-Adaptor 2 (SLA2) Antibody, clone Z30P1F12*F4
clone Z30P1F12*F4, from mouse
Sinónimos:
Modulator of antigen receptor signaling, MARS, Src-like adapter protein 2, SLAP-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Z30P1F12*F4, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLA2(84174)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Src-Like-Adaptor 2 (SLA2) in human cervical cancer, pancreas, and tonsil tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1