MABS1882
Anti-TAOK3 Antibody, clone 1H9.1
clone 1H9.1, from mouse
Sinónimos:
Serine/threonine-protein kinase TAO3, EC:2.7.11.1, Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen HD-CL-09, CTCL-associated antigen HD-CL-09, Dendritic cell-derived protein kinase, JNK/SAPK-inhibitory kinase, Jun kinase-inhibitory kinase, JIK, Kinase from
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H9.1, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TAOK3(51347)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected TAOK3 in 10 µg of Raw264.7 cell lysate.
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TAOK3 in 10 µg of K562 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1