MABS1717
Anti-FNIP1 Antibody, clone 1C10.2
clone 1C10.2, from mouse
Sinónimos:
Folliculin-interacting protein 1
About This Item
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C10.2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FNIP1(96459)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FNIP1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable