MABS1680
Anti-PTEN-alpha Antibody, clone 3A4.1
clone 3A4.1, from mouse
Sinónimos:
Phosphatidylinositol 3, 4, 5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN-alpha, Mitochondrial PTENalpha, Phosphatase and tensin-like protein-alpha, Mutated in multiple advanced cancers 1-alpha, Mitochondrial phosphatase and
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A4.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTEN(5728) , TEP1(7011)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PTEN-alpha in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable