MABS155
Anti-phospho-GRK2 (Ser670) Antibody, clone 15G11.1
clone 15G11.1, from mouse, unconjugated
Sinónimos:
Beta-adrenergic receptor kinase 1, Beta-ARK-1, G-protein coupled receptor kinase 2
Seleccione un Tamaño
329,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
329,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
15G11.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer670)
Información sobre el gen
human ... GRK2(156)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho-GRK2 in HeLa cell lysate.
Signaling
Hormones & Receptors
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GRK2 in 10 µg of untreated and Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Untreated and Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cells
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable