MABS1300
Anti-asparagine synthetase Antibody, clone Z5808
clone Z5808, from mouse
Sinónimos:
Asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing], Cell cycle control protein TS11, Glutamine-dependent asparagine synthetase
Seleccione un Tamaño
365,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
FACS
ICC
IHC
WB
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
365,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Z5808, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ASNS(440)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected asparagine synthetase in Immunocytochemistry applications (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected asparagine synthetase in Flow Cytometry applications (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
ELISA Analysis: A representative lot detected asparagine synthetase in ELISA applications (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected asparagine synthetase in Western Blotting applications (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected asparagine synthetase in human breast cancer tissue.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable