MABS1196
Anti-SENP1 Antibody, clone 8B6.1
culture supernatant, clone 8B6.1, from mouse
Sinónimos:
Sentrin-specific protease 1, Sentrin/SUMO-specific protease SENP1
Seleccione un Tamaño
313,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
313,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8B6.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2bλ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SENP1(29843)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
General Post-translation Modification
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected SENP1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2