MABS1166
Anti-AdipoR2 Antibody, clone 4D3.2
clone 4D3.2, from mouse
Sinónimos:
Adiponectin receptor protein 2, AdipoR2, Progestin and adipoQ receptor family member II
Seleccione un Tamaño
507,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
507,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D3.2, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADIPOR2(79602)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected 50 ng of GST-tagged recombinant human AdipoR2 N-terminal fragment.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable