MABN804
Anti-Ribeye Antibody, clone 3D12.1
clone 3D12.1, from mouse
Sinónimos:
C-terminal-binding protein 2, CtBP2, Ribeye
Seleccione un Tamaño
395,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
395,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D12.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTBP2(1488)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected Ribeye in human cardiac myocytes and human cerebellum tissues.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ribeye in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable