MABN780
Anti-PrP, clone DRM1-31 Antibody
clone DRM1-31, from mouse
Sinónimos:
Major prion protein, PrP, PrP27-30, PrP33-35C, CD230
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DRM1-31, monoclonal
reactividad de especies
Syrian hamster
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRNP(5621)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PrP in hamster brain sections tissue with DRM1-31, DRM1-60, and DRM2-118 (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PrP in normal brain extract from multiple spcecies using DRM2-118. DRM1-60, and DRM1-31 lysate (Stanker, L.H., et al. (2012). 31(5):314-24).
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PrP in 10 µg of syrian hamster brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1