MABN743
Anti-CALCRL Antibody, clone 9G2.1
Seleccione un Tamaño
428,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
428,00 €
Productos recomendados
Descripción general
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected CALCRL in human lung and human heart tissue.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CALCRL in 10 µg of human lung tissue lysate.
Propiedades físicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad