MABN730
Anti-Rab10 Antibody, clone 4E2
ascites fluid, clone 4E2, from mouse
Sinónimos:
RAB10, Ras-related protein Rab-10, Rab10
Seleccione un Tamaño
383,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
383,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4E2, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB10(10890)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected Rab10 in HeLa and NIH/3T3 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
HeLa and NIH/3T3 cell lysates
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable