MABN722
Anti-WIF1 Antibody, clone 1G5
ascites fluid, clone 1G5, from mouse
Sinónimos:
WIF-1, WIF, Wnt inhibitory factor 1, WIF1
Seleccione un Tamaño
392,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
392,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G5, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WIF1(11197)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected WIF1 in human ovarian tumor and lung cancer tissues.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected WIF1 in HeLa, NIH/3T3 and NTERA-2 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
HeLa, NIH/3T3 and NTERA-2 cell lysates
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable