MABN694
Anti-CHD3 Antibody, clone 2G4
ascites fluid, clone 2G4, from mouse
Sinónimos:
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3, ATP-dependent helicase CHD3, Mi-2 autoantigen 240 kDa protein, Mi2-alpha, Zinc finger helicase, hZFH, CHD3
Seleccione un Tamaño
316,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
316,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G4, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHD3(1107)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected CHD3 in HeLa cells.
Flow cytometry analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected CHD3 in K562 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CHD3 in mouse brain, HeLa, K562, Jurkat, NTERA-2, HEK293, Raji lysates.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
mouse brain, HeLa, K562, Jurkat, NTERA-2, HEK293, Raji lysates
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable