MABN681
Anti-TrkA Antibody, clone 6B2
ascites fluid, clone 6B2, from mouse
Sinónimos:
High affinity nerve growth factor receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, Tropomyosin-related kinase A, Tyrosine kinase receptor, Tyrosine kinase receptor A, Trk-A, gp140trk, p140-TrkA
Seleccione un Tamaño
461,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
461,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6B2, monoclonal
reactividad de especies
human, rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NTRK1(4914)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected TrkA in PC-12 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TrkA in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
Human brain tissue lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable