MABN621
Anti-Pan-Neurofascin Antibody, clone L11A/41
clone L11A/41, from mouse
Sinónimos:
Neurofascin
Seleccione un Tamaño
392,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
392,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
L11A/41, monoclonal
reactividad de especies
rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Nfasc(116690)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Pan-Neurofascin in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat brain tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable