MABN372
Anti-CLN3 Antibody, Clone 2B8.2
clone 2B8.2, from mouse
Sinónimos:
Battenin, Batten disease protein, Protein CLN3
Seleccione un Tamaño
408,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
408,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B8.2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLN3(1201)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected CLN3 in rat cerebellum and human thalamus tissue.
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected CLN3 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable