Documentos clave
MABN361
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-VAPA, clon 7E10.1
clone 7E10.1, from mouse
Sinónimos:
Vesicle-associated membrane protein-associated protein A, VAMP-A, VAMP-associated protein A, VAP-A, 33 kDa VAMP-associated protein, VAP-33, VAPA
Seleccione un Tamaño
100 μG
416,00 €
416,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
416,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
416,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7E10.1, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VAPA(9218)
Descripción general
La proteína A asociada a la proteína de membrana asociada a vesículas (UniProt Q9P0L0; también conocida como proteína asociada a VAMP de 33 kDa, hVAP-33, VAMP-A, proteína A asociada a VAMP, VAP-33, VAP-A) está codificada por el gen VAPA (también conocido como VAP33) (ID del gen 9218) en humanos. Las proteínas asociadas a VAMP (VAP) son proteínas de membrana de tipo IV que están bien conservadas entre las especies. Existen tres VAP humanas codificadas por dos genes, el VAPA que codicia la VAP-A y el VAPB que codifica la VAP-B y VAP-C. Las VAP están ubicadas generalmente en el retículo endoplásmico (ER), aunque también se ha informado su presencia en otros orgánulos subcelulares en algunas especies y tipos de células. La VAP-A contiene un dominio principal de proteína espermática (MSP) en el N-terminal, seguido de un dominio de hélice superenrollada y un dominio transmembrana (TM). Se ha demostrado que las VAP desempeñan papeles importantes en el transporte no vesicular de lípidos, el metabolismo lipídico, la regulación de la estructura del ER y la respuesta a proteínas desplegadas a través de la interacción con los motivos FFAT mediada por el dominio MSP. La proteína de unión al oxisterol (OSBP) es un receptor citosólico de colesterol y oxisteroles. La OSBP es reclutada al ER tras su unión al dominio MSP de la VAP-A, un proceso esencial para la estimulación de la síntesis de esfingomielina por el 25-hidroxicolesterol.
Especificidad
Se prevé, pero no está confirmada, reactividad cruzada con la isoforma 2 empalmada de la VAPA humana.
Inmunógeno
Epítopo: Mitad C-terminal
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a la mitad C-terminal de la VAPA humana.
Aplicación
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,2 µg/ml de un lote representativo detectaron la VAPA en10 µg de lisado de tejido cerebral murino.
Análisis inmunohistoquímico: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la VAPA en tejido testicular y cerebeloso humano.
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-VAPA, clon 7E10.1, está validado para utilizar en inmunoelectrotransferencia (Western blotting) e inmunohistoquímica (parafina) para la detección de la VAPA.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células SH-SY5Y.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0,2 µg/ml de este anticuerpo detectaron la VAPA en 10 µg de lisado de células SH-SY5Y.
Descripción de destino
~30 kDa observados. En algunos lisados pueden aparecer bandas no caracterizadas.
Forma física
Anticuerpo IgG1κ monoclonal de ratón purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable