MABN358
Anti-NB thymosin beta (TMSB15A Antibody), Clone 4A6.3
clone 4A6.3, from mouse
Sinónimos:
Thymosin beta-15A, NB thymosin beta, Thymosin-like protein 8
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A6.3, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TMSB15A(11013)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TMSB15A in human cerebral cortex tissue
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable