Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7D4.1, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HAND2(9464)
1 of 4
Este artículo | SAB1410007 | SAB1404721 | SAB4503639 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human |
| clone 7D4.1, monoclonal | clone 4D9, monoclonal | clone 3D5, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... HAND2(9464) | Gene Information human ... HAND2(9464) | Gene Information human ... HAND2(9464) | Gene Information human ... HAND1(9421) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) ELISA: 1:10000, immunofluorescence: 1:100-1:500 |
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Nota de análisis
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected HAND2 in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable