MABN350
Anti-NTR1 Antibody, clone 8F11.1
clone 8F11.1, from mouse
Sinónimos:
Neurotensin receptor type 1, NT-R-1, NTR1, High-affinity levocabastine-insensitive neurotensin receptor, NTRH
Seleccione un Tamaño
336,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
336,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8F11.1, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TFIP11(24144)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected NTR1 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable