MABN2485
Anti-Cdc42 Antibody, clone 28-10
clone 28-10, from mouse
Sinónimos:
Cell division control protein 42, Suppressor of RHO3 protein 2
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
28-10, monoclonal
reactividad de especies
yeast, human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDC42(998)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Cdc42 in Immunocytochemistry applications (Wu, H., et. al. (2010). Mol Cell Biol. 30(21):5207-17).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cdc42 in HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad