MABN2470
Anti-Aquaporin-4 Antibody, clone mCCD
clone mCCD, from mouse
Sinónimos:
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC, WCH4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
mCCD, monoclonal
reactividad de especies
human, rat, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG3κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AQP4(361)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Aquaporin-4 in Immunoprecipitation applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(21):5491-5496).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Aquaporin-4 in Immunocytochemistry applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci U S A. 114(21):5491-5496).
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Aquaporin-4 in rat brain frozen tissue sections.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable