MABN2430M
Anti-Kallikrein 7 (KLK7) Antibody, clone 83-1
clone 83-1, from mouse
Sinónimos:
Serine protease 6, EC 3.4.21.117, hK7, Stratum corneum chymotryptic enzyme, hSCCE
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
83-1, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KLK7(5650)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Kallikrein 7 (KLK7) in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable