MABF712
Anti-CD54 (ICAM-1) Antibody (human), APC, clone 15.2
clone 15.2, from mouse
Sinónimos:
Intercellular adhesion molecule 1, ICAM-1, Major group rhinovirus receptor, CD antigen CD54
Seleccione un Tamaño
329,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
329,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
15.2, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ICAM1(3383)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg of this antibody detected CD54 (ICAM-1) in one million human peripheral blood monocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable