MABF383
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), PerCP-Cy5.5, clone A7R34
clone A7R34, 0.2 mg/mL, from rat
Sinónimos:
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
PerCP-Cy5.5
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A7R34, monoclonal
reactividad de especies
mouse
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Il7R(16197)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad