AP1138
Anti-ARSA Mouse pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
liquid
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARSA(410)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Paraffin Sections (3 µg/ml)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Human lymph node tissue