MABF3180
Anti-CCL4/MIP1β Antibody, clone 4G11.10.5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4G11.10.5, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 10.21 kDa
observed mol wt ~8.0 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... CCL4(6351)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with human recombinant C-C motif chemokine 4 (CCL4).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant human CCL4/MIP1b .
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected CCL4/MIP1b a in human small intestine and human adrenal gland tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable