MABF3061
Anti-SARS-CoV-2 S1 domain Antibody, clone R52
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
R52, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 141.18 kDa
observed mol wt ~170 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
SARS coronavirus
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
secuencia del epítopo
Extracellular domain
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
SARS virus ... S(43740568)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 spike protein.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant SARS-CoV-2 spike protein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein in Western Blotting applications (Guo, Y., et al. (2021). J. Biol. Chem. 296:100346).
ELISA Analysis: A representative lot detected SARS-CoV-2 spike protein in ELISA applications (Guo, Y., et al. (2021). J. Biol. Chem. 296:100346).
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant Spike glycoprotein of SARS-CoV-2.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable