MABF2293
Anti-IL-10 Antibody, clone 2H6
Seleccione un Tamaño
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
purified antibody
clon
2H6
monoclonal
purificado por
using protein G
reactividad de especies
mouse, human, human
concentración
(Please refer to lot specific datasheet.)
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Calidad
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected IL-10 in human tonsil tissue sections.
Propiedades físicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad