MABF2032M
Anti-CD31 (PECAM-1) Antibody, clone MBC 78.1
clone MBC 78.1, from mouse
Sinónimos:
Platelet endothelial cell adhesion molecule, PECAM-1, EndoCAM. GPIIA′, PECA1, CD31
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MBC 78.1, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PECAM1(5175)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD31 (PECAM-1) in Immunoprecipitation applications (DeLisser, H.M., et. al. (1994). J Cell Biol. 124(1-2):195-203).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD31 (PECAM-1) in Flow Cytometry applications (DeLisser, H.M., et. al. (1994). J Cell Biol. 124(1-2):195-203).
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD31 (PECAM-1) in one millioin THP-1 cells.
Inflammation & Immunology
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD31 (PECAM-1) in Jurkat cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1